Learn More
4-Chlorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022385
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
74-11-3
C7H5ClO2
156.565
MFCD00002531
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
6318
CHEBI:30747
4-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
74-11-3
C7H5ClO2
156.565
MFCD00002531
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
6318
CHEBI:30747
4-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
4-Chlorobenzoic acid is used to determine the diversity of 2-, 3- and 4-chlorobenzoate degraders in two pristine soils with similar physical and chemical characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzoesäure wird zur Bestimmung der Vielfalt von 2-,3- und 4-Chlorobenzoat-Abbauprodukten in zwei unberührten Böden mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.08 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 239°C to 243°C
Dichte 1.54
Siedepunkt 275°C
Flammpunkt 238°C (460°F)
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 907196
Merck Index 14,2125
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.08g/L).
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) ≥98%