Learn More
4-Chlorbenzotrichlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435427
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435427 100 g 100 Gramm
11425427 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23446.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5216-25-1 | C7H4Cl4 | 229.909 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5216-25-1
Summenformel C7H4Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 229.909
MDL-Nummer MFCD00000790
InChI-Schlüssel LVZPKYYPPLUECL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrichloride, 1-chloro-4-trichloromethyl benzene, p-chlorobenzotrichloride, benzene, 1-chloro-4-trichloromethyl, p-chlorophenyltrichloromethane, p-trichloromethylchlorobenzene, alpha,alpha,alpha,4-tetrachlorotoluene, unii-1up9gju33s, ccris 8902, p,alpha,alpha,alpha-tetrachlorotoluene
PubChem CID 21277
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzotrichloride
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.495
Menge 100 g
Brechungsindex 1.573
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1866549
Siedepunkt 245°C
Formelmasse 229.92
Reinheit (%) ≥98%