missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobenzotrichloride, TRC

Artikelnummer. 30363889
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363889 5 g -
30348799 25 g -
30365715 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30363889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3475855G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5216-25-1
Summenformel C7 H4 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 229.92
Synonym alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene, Benzene, 1-chloro-4-(trichloromethyl)-, Toluene, p,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene, 4,α,α,α-Tetrachlorotoluene, 4-Chlorobenzotrichloride, p,α,α,α-Tetrachlorotoluene, p-(Trichloromethyl)chlorobenzene, p-Chloro-α,α,α-trichlorotoluene, p-Chlorobenzotrichloride, p-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,4-Tetrachlorotoluene, α,α,α,p-Tetrachlorotoluene, α,α,α-Trichloro-4-chlorotoluene
IUPAC-Name 1-chloro-4-(trichloromethyl)benzene
SMILES Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formelmasse 227.9067
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.