Learn More
4-Chlorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10035913
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
98-56-6
C7H4ClF3
180.56
MFCD00000627
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
7394
1-Chlor-4-(Trifluormethyl)-Benzol
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
98-56-6
C7H4ClF3
180.56
MFCD00000627
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
7394
1-Chlor-4-(Trifluormethyl)-Benzol
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -36.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3500g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 138.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CF3
Brechungsindex 1.4453 to 1.4473
Menge 1 L
Merck Index 15, 2127
Relative Dichte 1.35
Viskosität 0.67 mPa.s (38°C)
Formelmasse 180.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.