Learn More
4-Chlorbenzylchlorid 99+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 150240010
Weitere Details : CAS : 104-83-6 Netto-Gewicht : 1.05000kg Transport : UN number : 3427 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1kg |
---|
Chemische Identifikatoren
104-83-6 | |
161.03 | |
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N | |
7723 | |
C1=CC(=CC=C1CCl)Cl |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000914 | |
4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro | |
1-Chlor-4-(Chlormethyl)benzol |
Spezifikation
4-Chlorobenzyl chloride | |
Authentic | |
221°C | |
27°C to 28°C | |
99+% | |
99.0 | |
0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC) | |
ClC6H4CH2Cl | |
05, 308 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone | |
C1=CC(=CC=C1CCl)Cl | |
161.03 | |
161.03 | |
99+% |
107°C | |
Glasflasche | |
Farblos bis Weiß | |
1kg | |
104-83-6 | |
100.0 | |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000914 | |
4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro | |
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N | |
1-Chlor-4-(Chlormethyl)benzol | |
7723 | |
Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |