Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30349389
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349389 1 g -
30361231 5 g 5 Gramm
30359212 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3600201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80565-30-6
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Synonym 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
IUPAC-Name 4-(4-chlorophenyl)benzaldehyde
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Formelmasse 216.0342