Learn More
4-Chlorbutylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465157
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465157 25 g 25 Gramm
11475157 100 g 100 Gramm
11485157 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22582.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6962-92-1 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6962-92-1
Summenformel C6H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.602
MDL-Nummer MFCD00001013
InChI-Schlüssel PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetoxy-4-chlorobutane, 4-chloro-n-butyl acetate, 1-chloro-4-acetoxybutane, 1-butanol, 4-chloro-, acetate, 4-chlorobutylacetate, 4-chloro-1-butanol acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat, delta-chlorobutyl acetate, 1-butanol, 4-chloro-, 1-acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat german
PubChem CID 23399
IUPAC-Name 4-Chlorbutylacetat
SMILES CC(=O)OCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyl acetate
Dichte 1.076
Siedepunkt 81°C to 83°C (11 mmHg)
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 25 g
Beilstein 1749681
Formelmasse 150.61
Reinheit (%) 98%