Learn More
4-Chlorbutylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobutyl Acetate |
| CAS | 6962-92-1 |
| Summenformel | C6H11ClO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-chlorobutane, 1-Chloro-4-acetoxybutane, 4-Chlorobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Chlorobutyl Ester, NSC 53492, NSC 54074, delta-Chlorobutyl Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCl |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbutylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.6 |
| Formelmasse | 150.0448 |