Learn More
4-Chlorbutyraldehyd-Diethylacetal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6139-83-9 |
| Summenformel | C8 H17 Cl O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Butane, 4-chloro-1,1-diethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, diethyl acetal (7CI,8CI), 4-Chloro-1,1-diethoxybutane, 4-Chlorobutanal diethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal, NSC 96467, γ-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H17ClO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCCl)OCC |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-1,1-diethoxybutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.67 |
| Formelmasse | 180.0917 |