missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobutyric anhydride, TRC

Artikelnummer. 30356409
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356409 1 g 1 Gramm
30360880 250 mg -
30366122 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30356409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2929551G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20496-01-9
Summenformel C8H12Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 227.09
Synonym Butanoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI), Butyric acid, 4-chloro-, anhydride (7CI,8CI), 4-Chlorobutanoic anhydride
IUPAC-Name 4-chlorobutanoyl 4-chlorobutanoate
SMILES ClCCCC(=O)OC(=O)CCCCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyric anhydride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2
Formelmasse 226.0163
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.