Learn More
4-Chlorobutyric anhydride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobutyric anhydride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2 |
| Formelmasse | 226.0163 |