Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorbutyrylchlorid, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ A12249.09
Weitere Details : CAS : 4635-59-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2927 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 10g |
---|
Beschreibung
Anwendungen4-Chlorbutylchlorid (4 -CBCl) wird hauptsächlich in der Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird als Pyrazinamid-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethanol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern,
Chemische Identifikatoren
4635-59-0 | |
140.991 | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
78370 | |
C(CC(=O)Cl)CCl |
C4H6Cl2O | |
MFCD00000754 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
4-Chlorobutanoylchlorid |
Spezifikation
4-Chlorobutyryl chloride | |
85°C (185°F) | |
1.461 | |
173°C to 174°C | |
10g | |
C4H6Cl2O | |
MFCD00000754 | |
773860 | |
soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water. | |
C(CC(=O)Cl)CCl | |
140.991 | |
141 |
1.258 | |
Acrid | |
Moisture sensitive | |
-49°C | |
4635-59-0 | |
ClCH2CH2CH2COCl | |
UN2927 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlorobutanoylchlorid | |
78370 | |
98% |