Learn More
4-Chloroindole-3-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30352963
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352963 1 g 1 Gramm
30359298 100 mg -
30367230 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3670201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2519-61-1
Summenformel C10 H8 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
Synonym 4-Chloro-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 4-chloro- (7CI, 8CI), 2-(4-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 4-Chloro-IAA, 4-Chloroindole-3-acetic acid, 4-Chloroindoleacetic acid, 4-Chloroindolyl-3-acetic acid, NSC 295294, 4-Chloroindole-3-acetic Acid
IUPAC-Name 2-(4-chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(Cl)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroindole-3-acetic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-7-2-1-3-8-10(7)6(5-12-8)4-9(13)14/h1-3,5,12H,4H2,(H,13,14)
Formelmasse 209.0244