Learn More
4-Chlormethyl-1H-imidazolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 38585-61-4 |
| Summenformel | C4 H5 Cl N2 . Cl H |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5ClN2.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.ClCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC-Name | 4-(Chlormethyl)-1H-imidazol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.01 |
| Formelmasse | 151.9908 |