Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Synonym | 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole |
Formelmasse | 215.73 |
Reinheit (%) | 97% |