Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700758
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
54679-16-2
C8H6ClNS2
215.71
MFCD01571296
CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
736496
4-(Chlormethyl)-2-Thiophen-2-yl-1,3-Thiazol
ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
54679-16-2
C8H6ClNS2
215.71
MFCD01571296
CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
736496
4-(Chlormethyl)-2-Thiophen-2-yl-1,3-Thiazol
ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Formelmasse 215.73
Reinheit (%) 97%