missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 244.14 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'