Learn More
4-(Chlormethyl)-2,5-oxazolidindion-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3 |
| CAS | 1794713-40-8 |
| Summenformel | C4HD3ClNO3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])NC(=O)OC1=O |
| IUPAC-Name | 4-[Chlor(dideuterio)methyl]-4-deuterio-1,3-oxazolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.55 |
| Formelmasse | 152.0068 |