Learn More
4-(Chlormethyl)-2,5-oxazolidindion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione |
| CAS | 3981-41-7 |
| Summenformel | C4H4ClNO3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8) |
| SMILES | C(C1C(=O)OC(=O)N1)Cl |
| IUPAC-Name | 4-(Chlormethyl)-1,3-Oxazolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.53 |
| Formelmasse | 148.988 |