Learn More
4-(Chlormethyl)-2-methyl-1,3-thiazolhydrochlorid, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 184.09 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |