Learn More
4-(Chlormethyl)-2-methyl-1,3-thiazolhydrochlorid, tech., Maybridge
9.80 € - 46.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS 77470-53-2
Summenformel C5H7Cl2NS
Molare Masse (g/mol) 184.078
InChI-Schlüssel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem-CID 2734203
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC(=CS1)CCl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10011004
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CD09497CB
250mg
9.80 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10470554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CD09497DA
1g
18.20 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10382095
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CD09497DE
5g
46.20 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
07-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77470-53-2
184.078
4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
4-(Chlormethyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol;Hydrochlorid
C5H7Cl2NS
YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
2734203
CC1=NC(=CS1)CCl.Cl
Spezifikation
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
250mg
C5H7Cl2NS
YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
4-(Chlormethyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol;Hydrochlorid
2734203
Tech.
Bernsteinfarbene Glasflasche
77470-53-2
4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
CC1=NC(=CS1)CCl.Cl
184.078
184.09
Eigenschaften
Sicherheitsdatenblatt (SDS)