Learn More
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole, TRC
Artikelnummer. 30363881
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363881 250 mg 250 Milligramm
30356369 50 mg -
30354403 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC650125250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30494-97-4
Summenformel C10H8NOCl
Molekulargewicht (g/mol) 193.63
Synonym 4-(Chloromethyl)-2-phenyloxazole, 2-Phenyl-4-chloromethyloxazole
IUPAC-Name 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
SMILES ClCc1coc(n1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClNO/c11-6-9-7-13-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Formelmasse 193.0294