Learn More
4-Chloromethyl-5-methyl-2-phenyl-oxazole, TRC
Artikelnummer. 30358768
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358768 100 mg 100 Milligramm
30354799 50 mg 50 Milligramm
30348803 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC382883100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103788-61-0
Summenformel C11H10NOCl
Molekulargewicht (g/mol) 207.65
Synonym 5-Methyl-2-phenyl-4-(chloromethyl)oxazole, [5-Methyl-2-phenyloxazol-4-yl]methyl Chloride, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-Chloromethyl-2-phenyl-5-methyloxazole
IUPAC-Name 4-(chloromethyl)-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
SMILES Cc1oc(nc1CCl)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloromethyl-5-methyl-2-phenyl-oxazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10ClNO/c1-8-10(7-12)13-11(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Formelmasse 207.0451