Learn More
4-(Chlormethyl)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003710
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
876-08-4
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00053224
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
70136
4-(Chlormethyl)-benzoylchlorid
C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
876-08-4
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00053224
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
70136
4-(Chlormethyl)-benzoylchlorid
C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 126°C to 128°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4COCl
Menge 5 g
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigemSchmelzpunkt