Learn More
4-Chlorpentanoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloropentanoyl Chloride |
| CAS | 63480-12-6 |
| Summenformel | C5H8Cl2O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-Chlorovaleryl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8Cl2O/c1-4(6)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | ClC(C)CCC(Cl)=O |
| IUPAC-Name | 4-Chlorpentanoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.02 |
| Formelmasse | 153.9952 |