missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorphenol 13C6 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenol-13C6 |
| CAS | 475295-86-4 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |
| Summenformel | 13C6 H5 Cl O |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.51 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?