Learn More
4-Chlorphenol 13C6 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325975
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325975 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30325975 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11472010ME100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol-13C6
CAS 475295-86-4
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Summenformel 13C6 H5 Cl O
Menge 1 mL
Synonym Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6)
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
IUPAC-Name 4-Chlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 134.51
Formelmasse 134.023 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.