Learn More
4-Chlorphenyl-1,2-epoxybutan-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenyl-1,2-epoxybutane-d5 |
| CAS | 1189717-28-9 |
| Summenformel | C10 2H5 H6 Cl O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,1-dideuterioethyl]-2,3,3-trideuteriooxirane, 4-Chlorophenyl-1,2-epoxybutane-d5, 4-(4-Chlorophenyl)-1,2-epoxybutane-1,1,2,3,3-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-9-10(12-9)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1OC1c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Chlorphenyl)-3-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)oxiran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.68 |
| Formelmasse | 187.0812 |