missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Chlorphenyl)guanidinhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 17850317
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17850317 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17850317 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0162.080025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(4-Chlorphenyl)guanidinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride
CAS 14279-91-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H8 Cl N3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride, Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Guanidine, (4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, (p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), 4-Chlorophenylguanidine hydrochloride, BW 65-100, p-Chlorophenyl urea hydrochloride, Chlorhexidine Diacetate Impurity E as Hydrochloride, Chlorhexidine Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN3.ClH/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10;/h1-4H,(H4,9,10,11);1H
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 206.07
Menge 25 mg
Formelmasse 205.0174 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.