Learn More
4-Chlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777937
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-12-1
C7H4ClNO
153.57
MFCD00002024
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
7693
1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-12-1
C7H4ClNO
153.57
MFCD00002024
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
7693
1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 29.0°C to 31.0°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 203.0°C to 204.0°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Brechungsindex 1.5618
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.26
Strukturformel ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%