Learn More
4-Chlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11409140
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-12-1
C7H4ClNO
153.565
MFCD00002024
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
7693
1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
104-12-1
C7H4ClNO
153.565
MFCD00002024
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
7693
1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorphenylisocyanat wird bei der Herstellung von Isothiocyanaten verwendet. Arylisocyanate werden mit Dihydrofuran [2+2] Cycloadditionsreaktionen unterzogen, um bicyclische ß-Lactam mit hoher Ausbeute zu erhalten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 203°C to 204°C
Menge 100 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5618
UN-Nummer UN2811
Beilstein 386235
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%