Learn More
4-Chlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489130
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489130 5 g -
11499130 25 g 25 Gramm
11409140 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489130 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14966.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorphenylisocyanat wird bei der Herstellung von Isothiocyanaten verwendet. Arylisocyanate werden mit Dihydrofuran [2+2] Cycloadditionsreaktionen unterzogen, um bicyclische ß-Lactam mit hoher Ausbeute zu erhalten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-12-1
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.565
MDL-Nummer MFCD00002024
InChI-Schlüssel ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.2
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5618
UN-Nummer UN2811
Beilstein 386235
Siedepunkt 203°C to 204°C
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%