Learn More
4-Chlorphenylessigsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 160720050
Weitere Details : CAS : 1878-66-6 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10038851
  • 13.20 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1878-66-6
170.59
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
15880
2-(4-Dichlorphenyl)Essigsäure
C8H7ClO2
MFCD00004344
4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
CHEBI:30749
OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
(5% soln. in CHCl3) clear
Authentic
0.2% max. (K.F.)
103°C to 107°C
98%
97.5
97.5% min. (HPLC)
ClC6H4CH2CO2H
09,448
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,solubility 5% in chcl3: clear solution
OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
170.59
CHEBI:30749
Pulver
4-Chlorophenylacetic acid
Glasflasche
Weiß bis Creme-farben
5g
1878-66-6
100.0
C8H7ClO2
MFCD00004344
4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Dichlorphenyl)Essigsäure
15880
170.6
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate