Learn More
4-Chlorophenylamine-13C6, TRC
Artikelnummer. 30356467
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356467 1 mg 1 Milligramm
30365074 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30356467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3775021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89059-39-2
Summenformel 13C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 133.53
Synonym 4-Chloroaniline 13C6, Benzenamine-13C6, 4-chloro-, p-Aminochlorobenzene-13C6, p-Chloroaniline-13C6, 4-Chloro-1-aminobenzene-13C6, 4-Chloroaniline-13C6, 4-Chlorobenzenamine-13C6, 4-Amino-1-chlorobenzene-13C6, 4-Aminochlorobenzene-13C6, 1-Amino-4-chlorobenzene-13C6, NSC 36941-13C6
IUPAC-Name 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-amine
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylamine-13C6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 133.039