Learn More
4-Chlorphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602038
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
195062-61-4
C12H16BClO2
238.52
MFCD05663875
NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
10633712
2-(4-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
195062-61-4
C12H16BClO2
238.52
MFCD05663875
NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
10633712
2-(4-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 55.0°C to 56.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Synonym 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Formelmasse 238.52
Reinheit (%) 97%
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.