Learn More
4-Chlorphenylhydrazin-Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-90850
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1073-70-7
C6H7ClN2·HCl
179.05
MFCD00012943
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
71600
(4-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
1073-70-7
C6H7ClN2·HCl
179.05
MFCD00012943
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
71600
(4-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203.0°C
Farbe Rosa bis weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 104% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NHNH2C6H4Cl·HCl
Menge 5 g
Beilstein 15,I,106
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.