Learn More
4-Chlorthiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384739
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384739 10 g 10 Gramm
11409882 25 g 25 Gramm
11394739 50 g 50 Gramm
11419882 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11384739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12021.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2521-24-6 | C7H6ClNS | 171.64 g/mol
4-Chlorothiobenzamide is used as a catalytic agent and as petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorthiobenzamid wird als Katalysator und als petrochemischer Zusatz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2521-24-6
Summenformel C7H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 171.64
MDL-Nummer MFCD00040956
InChI-Schlüssel OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2734826
SMILES NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothiobenzamide
Schmelzpunkt 123°C to 129°C
Menge 10 g
Beilstein 606603
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 4-chlorbenzolcarbothioamid
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) 97%