missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chromanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022255
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1481-93-2
C9H10O2
150.177
MFCD00006849
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
92890
3,4-Dihydro-2 H-Chromen-4-ol
C1COC2=CC=CC=C2C1O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1481-93-2
C9H10O2
150.177
MFCD00006849
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
92890
3,4-Dihydro-2 H-Chromen-4-ol
C1COC2=CC=CC=C2C1O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chromanol
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 79°C to 81°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 130800
Synonym 4-chromanol, chroman-4-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-ol, 4-hydroxychroman, 2h-1-benzopyran-4-ol, 3,4-dihydro, acmc-20mukj, 3'-carboxy-alpha-chromanol, 2h-1-benzopyran-4-ol,3,4-dihydro
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'