Learn More
4-Cumylphenol-2,6-d2, TRC
Artikelnummer. 30362805
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362805 50 mg 50 Milligramm
30362532 10 mg 10 Milligramm
30353220 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30362805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC83458250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1793085-74-1
Summenformel C15H14D2O
Molekulargewicht (g/mol) 214.3
IUPAC-Name 2,6-dideuterio-4-(2-phenylpropan-2-yl)phenol
SMILES CC(C1=CC([2H])=C(O)C([2H])=C1)(C2=CC=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cumylphenol-2,6-d2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3/i10D,11D