Learn More
4-Cyan-1-(trifluoracetyl)-piperidin, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029996
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77940-79-5
C8H9F3N2O
206.168
MFCD09263322
MHJDPMGTFYYMMM-UHFFFAOYSA-N
1-2,2,2-trifluoroacetyl piperidine-4-carbonitrile, 4-cyano-1-trifluoroacetyl piperidine, 1-trifluoroacetyl piperidine-4-carbonitrile
12923177
1-(2,2,2-Trifluoracetyl)Piperidin-4-Carbonitril
C1CN(CCC1C#N)C(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
77940-79-5
C8H9F3N2O
206.168
MFCD09263322
MHJDPMGTFYYMMM-UHFFFAOYSA-N
1-2,2,2-trifluoroacetyl piperidine-4-carbonitrile, 4-cyano-1-trifluoroacetyl piperidine, 1-trifluoroacetyl piperidine-4-carbonitrile
12923177
1-(2,2,2-Trifluoracetyl)Piperidin-4-Carbonitril
C1CN(CCC1C#N)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-1-(trifluoroacetyl)piperidine
Brechungsindex 1.441
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 206.17
Reinheit (%) 96%