Learn More
4-Cyano-2-methylpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-2-methylpyridine |
| CAS | 2214-53-1 |
| Summenformel | C7 H6 N2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccn1)C#N |
| IUPAC-Name | 2-Methylpyridin-4-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.14 |
| Formelmasse | 118.0531 |