Learn More
4-Cyan-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030134
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5460-79-7
C14H18N2O
230.311
MFCD05857265
COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
79580
4-(3-Methoxyphenyl)-1-Methylpiperidin-4-Carbonitril
CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5460-79-7
C14H18N2O
230.311
MFCD05857265
COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
79580
4-(3-Methoxyphenyl)-1-Methylpiperidin-4-Carbonitril
CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 97%