Learn More
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)Cyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029782
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
56326-98-8
C13H12FNO
217.24
MFCD00044815
FNWWTNNFZGBMEM-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile, 4-cyano-4-4-fluorophenyl cyclohexanone, 1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl-4-oxo, acmc-1b1x4, dsstox_cid_31566, dsstox_rid_97451, dsstox_gsid_57777, 4-cyano-4-p-fluorophenylcyclohexanone, 4-cyano-4-p-fluorophenyl cyclohexanone
91805
1-(4-fluorphenyl)-4-oxocyclohexan-1-carbonitril
FC1=CC=C(C=C1)C1(CCC(=O)CC1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
56326-98-8
C13H12FNO
217.24
MFCD00044815
FNWWTNNFZGBMEM-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile, 4-cyano-4-4-fluorophenyl cyclohexanone, 1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl-4-oxo, acmc-1b1x4, dsstox_cid_31566, dsstox_rid_97451, dsstox_gsid_57777, 4-cyano-4-p-fluorophenylcyclohexanone, 4-cyano-4-p-fluorophenyl cyclohexanone
91805
1-(4-fluorphenyl)-4-oxocyclohexan-1-carbonitril
FC1=CC=C(C=C1)C1(CCC(=O)CC1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 217.25
Reinheit (%) 98%