Learn More
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7026385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
58743-75-2
C15H13N
207.276
MFCD00799420
DLLIPJSMDJCZRF-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-4'-ethylbiphenyl, 4'-ethyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-ethyl-4'-cyanobiphenyl, 4-4-ethylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-ethyl, 4'-ethylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-4-ethylphenyl benzenecarbonitrile, pubchem2521, 4'-ethyl-4-cyanobiphenyl
93890
4-(4-ethylphenyl)benzonitril
CCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
58743-75-2
C15H13N
207.276
MFCD00799420
DLLIPJSMDJCZRF-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-4'-ethylbiphenyl, 4'-ethyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-ethyl-4'-cyanobiphenyl, 4-4-ethylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-ethyl, 4'-ethylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-4-ethylphenyl benzenecarbonitrile, pubchem2521, 4'-ethyl-4-cyanobiphenyl
93890
4-(4-ethylphenyl)benzonitril
CCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-ethylbiphenyl
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Siedepunkt 202°C to 205°C (3 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 99%