Learn More
4-Cyano-4'-n-Hexyloxybiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-Hexyloxybiphenyl wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Wird hauptsächlich als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Monomer verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Cyano-4′-n-Hexyloxybiphenyl wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Wird hauptsächlich als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Monomer verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-4'-n-hexyloxybiphenyl |
Schmelzpunkt | 56°C to 58°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 279.38 |
Reinheit (%) | 97% |