Learn More
4-Cyanobenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-95206
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
619-65-8
C8H5NO2
147.13
MFCD00002528
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
12087
4-Cyanobenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
619-65-8
C8H5NO2
147.13
MFCD00002528
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
12087
4-Cyanobenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217.0°C to 222.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCC6H4CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.