Learn More
4-Cyanocyclohexanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanocyclohexanone |
| CAS | 34916-10-4 |
| Summenformel | C7H9NO |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Oxocyclohexanecarbonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6H,1-4H2 |
| SMILES | N#CC(CC1)CCC1=O |
| IUPAC-Name | 4-Oxocyclohexan-1-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.15 |
| Formelmasse | 123.07 |