Learn More
4-Cyanomethyl-3-Fluorobenzenboronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054146
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1220219-61-3
C14H17BFNO2
261.103
SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
54759097
2-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitril
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1220219-61-3
C14H17BFNO2
261.103
SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
54759097
2-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitril
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 261.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest