Learn More
4-Cyanophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035887
36.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
876-31-3
C9H6N2
142.16
MFCD00060305
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz
136686
4-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
876-31-3
C9H6N2
142.16
MFCD00060305
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz
136686
4-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenylacetonitrile
Dichte 1.056
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 1 g
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 97%