Learn More
4-Cyanpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11364739
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-48-1
C6H4N2
104.112
MFCD00006417
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
7506
CHEBI:28020
Pyridin-4-Carbonitril
C1=CN=CC=C1C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-48-1
C6H4N2
104.112
MFCD00006417
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
7506
CHEBI:28020
Pyridin-4-Carbonitril
C1=CN=CC=C1C#N
4-Cyanopyridine is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical substances like isonicotinylhydrazide, which is used in the treatment of tuberculosis. It is used as a precursor for the preparation of isonicotinic acid and 4-diemthylaminopyridine (DMAP). It is involved in the synthesis of 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamine by reacting with acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyanopyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in pharmazeutischen Substanzen wie dem zur Behandlung von Tuberkulose verwendeten Isonicotinylhydrazid verwendet. Wird als Vorstufe für die Herstellung von Isonicotinsäure und 4-Diemthylaminopyridin (DMAP) verwendet. Ist an der Synthese von 6-Methyl-2-Pyridin-4-yl-Pyrimidin-4-ylamin durch Reaktion mit Acetonitril beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
pH 6
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Pungent
Menge 10 g
Beilstein 107712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins