Learn More
4-Cyanpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-95287
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
100-48-1
C6H4N2
104.11
MFCD00006417
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
7506
CHEBI:28020
Pyridin-4-Carbonitril
C1=CN=CC=C1C#N
100-48-1
C6H4N2
104.11
MFCD00006417
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
7506
CHEBI:28020
Pyridin-4-Carbonitril
C1=CN=CC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CN
Menge 5 g
Beilstein 22,46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 32g/L (16°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.